Tisk…
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 9100 CZK
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod tání: 151…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00195574
CAS číslo: 5325-04-2