Tisk…
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-nitroaniline
OR13864-1G OR13864-5G
APOSOR13864-1GEA 662 CZK
APOSOR13864-1G APOSOR13864-5G
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Methylpiperazino)-2-nitroaniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₄O₂
MW: 236.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00545964
CAS číslo: 23491-48-7