Tisk…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13863-1G OR13863-250MG
APOSOR13863-1GEA 0 CZK
APOSOR13863-1G APOSOR13863-250MG
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368540
CAS číslo: 672325-37-0
UN: 2735
ADR: 8,III