Tisk…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13862-1G OR13862-25G OR13862-5G
APOSOR13862-1GEA 1450 CZK
APOSOR13862-1G APOSOR13862-25G APOSOR13862-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂O₂
Bod tání: 187…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06742238
CAS číslo: 215309-01-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III