Tisk…
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13857-1G OR13857-25G OR13857-5G
APOSOR13857-1GEA 622 CZK
APOSOR13857-1G APOSOR13857-25G APOSOR13857-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine 98%
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743754
CAS číslo: 26944-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III