Tisk…
2-Amino-4-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13856-5G OR13856-25G
APOSOR13856-5GEA 1120 CZK
APOSOR13856-5G APOSOR13856-25G
2-Amino-4-methoxypyridine
2-Amino-4-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437849
CAS číslo: 10201-73-7