Tisk…
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
OR13854-25G OR13854-1G OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA 3310 CZK
APOSOR13854-25G APOSOR13854-1G APOSOR13854-5G
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Methyl-5-bromo-6-chloronicotinate
Vzorec: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,48 g/mol
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03844855
CAS číslo: 78686-77-8