3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1383-1G
OR1383-250MG
OR1383-5G
APOSOR1383-1GEA
827
CZK
APOSOR1383-1G
APOSOR1383-250MG
APOSOR1383-5G
3-(4-Morpholinyl)aniline 97+%
3-(4-Morpholinyl)aniline
Vzorec:
C10H14N2O MW: 178.2300 g/mol Bod tání: 117…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03197165 CAS číslo: 159724-40-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...