Tisk…
3-Iodo-o-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13733-100G OR13733-10G OR13733-25G
APOSOR13733-100GEA 4100 CZK
APOSOR13733-100G APOSOR13733-10G APOSOR13733-25G
3-Iodo-o-toluic acid
3-Iodo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00270112
CAS číslo: 133232-56-1