Tisk…
4-Bromoanthranilic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13732-100G OR13732-25G OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA 1910 CZK
APOSOR13732-100G APOSOR13732-25G APOSOR13732-5G
4-Bromoanthranilic acid 95%
4-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 230…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618454
CAS číslo: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III