Tisk…
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13729-25G OR13729-5G OR13729-100G
APOSOR13729-25GEA 1240 CZK
APOSOR13729-25G APOSOR13729-5G APOSOR13729-100G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod tání: 169…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006441
CAS číslo: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2