6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
OR13728-5G
OR13728-1G
OR13728-10G
APOSOR13728-5GEA
705
CZK
APOSOR13728-5G
APOSOR13728-1G
APOSOR13728-10G
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
6-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₆ClNO MW: 179.60 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06657152 CAS číslo: 703-82-2 |