Tisk…
5-Ethoxy-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13724-1G OR13724-5G
APOSOR13724-1GEA 2360 CZK
APOSOR13724-1G APOSOR13724-5G
5-Ethoxy-1H-indole 95%
5-Ethoxy-1H-indole
Vzorec: C10H11NO
Bod varu: 164 °C/11mmHg
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07364533
CAS číslo: 10501-17-4