1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
OR13722-5G
OR13722-100G
OR13722-25G
APOSOR13722-5GEA
622
CZK
APOSOR13722-5G
APOSOR13722-100G
APOSOR13722-25G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole 99%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Vzorec:
C₁₅H₁₅N MW: 209,29 g/mol Bod tání: 111…117 °C Hustota: 0,7 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082627 CAS číslo: 41532-84-7 |