Tisk…
3-Bromo-2-methylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13721-1G
APOSOR13721-1GEA 622 CZK
APOSOR13721-1G
3-Bromo-2-methylthiophene
3-Bromo-2-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177,0622 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033008
CAS číslo: 30319-05-2