Tisk…
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13719-1G OR13719-5G
APOSOR13719-1GEA 3060 CZK
APOSOR13719-1G APOSOR13719-5G
2-Bromo-3-chlorothiophene 96%
2-Bromo-3-chlorothiophene
Vzorec: C₄H₂BrClS
Bod varu: 73…75 °C/12mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043882
CAS číslo: 77893-68-6