Tisk…
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-3-methoxybenzoic acid
OR13716-1G OR13716-500MG OR13716-5G
APOSOR13716-1GEA 1660 CZK
APOSOR13716-1G APOSOR13716-500MG APOSOR13716-5G
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
4-tert-Butyl-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656116
CAS číslo: 79822-46-1