Tisk…
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitropyridine-2,4-diol
OR13715-100G OR13715-10G OR13715-25G
APOSOR13715-100GEA 1820 CZK
APOSOR13715-100G APOSOR13715-10G APOSOR13715-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Bod tání: 265 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075671
CAS číslo: 89282-12-2