Tisk…
3-Isopropylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13714-5G
APOSOR13714-5GEA 3410 CZK
APOSOR13714-5G
3-Isopropylbenzoic acid 98%
3-Isopropylbenzoic acid
Vzorec: C10H12O2
MW: 164,2011 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038906
CAS číslo: 5651-47-8