Tisk…
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate
OR13710-100G OR13710-25G OR13710-5G
APOSOR13710-100GEA 1950 CZK
APOSOR13710-100G APOSOR13710-25G APOSOR13710-5G
tert-Butyl hydrogen malonate 95%
tert-Butyl hydrogen malonate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Bod varu: 90 °C/2mmHg
Bod tání: 19…20 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191886
CAS číslo: 40052-13-9