Tisk…
6-Aminohexan-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13708-25G OR13708-5G
APOSOR13708-25GEA 705 CZK
APOSOR13708-25G APOSOR13708-5G
6-Aminohexan-1-ol 98%
6-Aminohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 136…139 °C
Bod tání: 55…58 °C
Bod vzplanutí: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008241
CAS číslo: 4048-33-3