6-Methylnicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13706-25G
OR13706-1G
APOSOR13706-25GEA
1870
CZK
APOSOR13706-25G
APOSOR13706-1G
6-Methylnicotinic acid 98%
6-Methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006341 CAS číslo: 3222-47-7 |