Tisk…
1,2-Dibromocyclopentene, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-bis(bromanyl)cyclopentene, 1,2-dibromocyclopent-1-ene
OR13703-1G OR13703-5G
APOSOR13703-1GEA 2070 CZK
APOSOR13703-1G APOSOR13703-5G
1,2-Dibromocyclopentene, Technical Grade
1,2-Dibromocyclopentene
Vzorec: C₅H₆Br₂
MW: 225.911 g/mol
Bod varu: 78 °C/5mmHg
Hustota: 1.895 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010246
CAS číslo: 75415-78-0