Tisk…
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Pyridyl)propionic Acid
OR1370-5G
APOSOR1370-5GEA 3970 CZK
APOSOR1370-5G
3-Pyridin-4-ylpropionic acid 98%
3-Pyridin-4-ylpropionic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084846
CAS číslo: 6318-43-0