Benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Benzoxazole
OR13697-25G
OR13697-100G
OR13697-500G
APOSOR13697-25GEA
622
CZK
APOSOR13697-25G
APOSOR13697-100G
APOSOR13697-500G
Benzoxazole
Benzoxazole
Vzorec:
C₇H₅NO MW: 119,12 g/mol Bod varu: 181…183 °C Bod tání: 27…31 °C Hustota: 1,175 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005765 CAS číslo: 273-53-0 EINECS: 205-988-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...