Tisk…
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR13693-100G OR13693-25G
APOSOR13693-100GEA 3770 CZK
APOSOR13693-100G APOSOR13693-25G
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane 95%
1,3-Bis(chloromethyl)tetramethyldisiloxane
Vzorec: C₆H₁₆Cl₂OSi₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000877
CAS číslo: 2362-10-9