Tisk…
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Carboxymethyl-2-ethoxybenzoate, 2-(3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
OR13687-25G
APOSOR13687-25GEA 1950 CZK
APOSOR13687-25G
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
2-(3-Ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆O₅
MW: 252,27 g/mol
Bod tání: 80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08704233
CAS číslo: 99469-99-5
EINECS: 427-630-2