Tisk…
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13676-1G OR13676-250MG OR13676-5G
APOSOR13676-1GEA 2070 CZK
APOSOR13676-1G APOSOR13676-250MG APOSOR13676-5G
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
2,6-Dibromo-5-ethoxypyridin-3-amine
Vzorec: C₇H₈Br₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1000018-10-9