Tisk…
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13675-5G OR13675-25G
APOSOR13675-5GEA 622 CZK
APOSOR13675-5G APOSOR13675-25G
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
3-Bromo-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₂BrN₃
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01421960
CAS číslo: 7343-33-1