Tisk…
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1H-Indazol-5-ol
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 2570 CZK
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Bod tání: 186…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01938124
CAS číslo: 15579-15-4