Tisk…
2-Bromocarbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-9H-carbazole
OR13661-1G OR13661-5G OR13661-25G
APOSOR13661-1GEA 622 CZK
APOSOR13661-1G APOSOR13661-5G APOSOR13661-25G
2-Bromocarbazole
2-Bromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750430
CAS číslo: 3652-90-2