Tisk…
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 1910 CZK
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
Bod tání: 258…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01659957
CAS číslo: 19997-54-7