2-Chlorobenzoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13659-5G
OR13659-1G
APOSOR13659-5GEA
705
CZK
APOSOR13659-5G
APOSOR13659-1G
2-Chlorobenzoxazole 97%
2-Chlorobenzoxazole
Vzorec:
C₇H₄ClNO Bod varu: 201…202 °C Bod tání: 7 °C Hustota: 1,345 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005766 CAS číslo: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |