Tisk…

Atropic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR13658-25G OR13658-1G OR13658-5G
APOSOR13658-25GEA 2570 CZK
APOSOR13658-25G APOSOR13658-1G APOSOR13658-5G
Atropic acid 98%
Atropic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
Bod varu: 267 °C
Bod tání: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046531
CAS číslo: 492-38-6
EINECS: 207-753-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR