Tisk…
6-Chloro-o-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
OR13655-100G
APOSOR13655-100GEA 2440 CZK
APOSOR13655-100G
6-Chloro-o-toluidine 97%
6-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 215 °C
Bod tání: 44540 °C
Hustota: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007679
CAS číslo: 87-63-8