Tisk…
Xipamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR13653-100MG OR13653-250MG
APOSOR13653-100MGEA 4300 CZK
APOSOR13653-100MG APOSOR13653-250MG
Xipamide 95+%
Xipamide
Vzorec: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00865927
CAS číslo: 14293-44-8