4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1365-25G
OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA
3110
CZK
APOSOR1365-25G
APOSOR1365-5G
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Vzorec:
C₉H₆ClNO₄ Bod tání: 188…190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063311 CAS číslo: 20797-48-2 |