Tisk…
2,6-Diaminopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 2900 CZK
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod varu: 285 °C
Bod tání: 117…122 °C
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006329
CAS číslo: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III