Tisk…
Pyridiniumchlorid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13636-100G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 1040 CZK
APOSOR13636-100G APOSOR13636-25G
Pyridiniumchlorid 95%
Pyridinium chloride
Vzorec: C₅H₆ClN
Bod varu: 222…224 °C
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012802
CAS číslo: 628-13-7