Tisk…
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1363-250MG OR1363-1G
APOSOR1363-250MGEA 1370 CZK
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04970994
CAS číslo: 655256-68-1
UN: 2735
ADR: 8,III