Tisk…
4-Nitropyridine-N-oxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitropyridine N-oxide
OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 1700 CZK
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
4-Nitropyridine-N-oxide
4-Nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.1
Bod varu: 397
Bod tání: 159…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006206
CAS číslo: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III