Tisk…
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxypyridine-3-sulphonic acid
OR13620-25G OR13620-5G OR13620-10G
APOSOR13620-25GEA 2320 CZK
APOSOR13620-25G APOSOR13620-5G APOSOR13620-10G
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Vzorec: C₅H₅NO₄S
MW: 175,1625 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093473
CAS číslo: 51498-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III