Tisk…
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 3410 CZK
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115308
CAS číslo: 329974-09-6