Tisk…
2-Methylpyridin-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 6720 CZK
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Methylpyridin-3-ol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109.13
Bod tání: 168…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082538
CAS číslo: 1121-25-1