Tisk…
3-Cyano-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
OR13616-5G
APOSOR13616-5GEA 3230 CZK
APOSOR13616-5G
3-Cyano-5-methylpyridine
3-Cyano-5-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod tání: 83…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673151
CAS číslo: 42885-14-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III