Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13615-5G OR13615-25G
APOSOR13615-5GEA 0 CZK
APOSOR13615-5G APOSOR13615-25G
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Vzorec: C7H9Cl2N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11656303
CAS číslo: 1007089-84-0