Tisk…
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-2-pyridinol
OR13614-1G OR13614-5G OR13614-25G
APOSOR13614-1GEA 622 CZK
APOSOR13614-1G APOSOR13614-5G APOSOR13614-25G
3-Chloro-2-hydroxypyridine
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Bod tání: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646109
CAS číslo: 13466-35-8