Tisk…
2-(Methoxymethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13609-1G OR13609-5G
APOSOR13609-1GEA 3380 CZK
APOSOR13609-1G APOSOR13609-5G
2-(Methoxymethyl)pyridine
2-(Methoxymethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030825
CAS číslo: 23579-92-2