Tisk…
2-Methoxypyridine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 1240 CZK
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridine 99%
2-Methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod varu: 142…143 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006262
CAS číslo: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 1993
ADR: 3,III