2-Cyano-6-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
OR13606-100G
APOSOR13606-100GEA
4530
CZK
APOSOR13606-100G
2-Cyano-6-methylpyridine 97%
2-Cyano-6-methylpyridine
Vzorec:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190586 CAS číslo: 1620-75-3 |